Learn More
Bel-Art™ Rack di supporto orizzontale per pipette SP Scienceware™
Descrizione
Per 12 pipette volumetriche o graduate da 1 ml e più grandi
- Il supporto in polietilene misura 24.1 x 17.8 cm (9.5 x 7 pollici) ed è alto 29.2 cm (11.5 pollici)
- Lo spazio tra le piastre è di 21.3 cm (8.375 pollici) con una barra di trasporto di 1.9 cm (0.75 pollici) di diametro nella parte superiore
- Supporta pipette di lunghezza superiore a 22 cm (8.625 pollici)
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Glass and Plastic Pipets |
| Materiale | Polietilene |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Teardrop-shaped Openings |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7 in |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.5 in |
| Show More |