Descrizione
Il guanto protegge le mani quando si maneggiano oggetti molto caldi o freddi, compreso il ghiaccio secco
- Per la manipolazione di oggetti caldi e freddi da 57° C (-70° F) a 260° C (500° F)
- La gomma siliconica morbida e conforme si adatta naturalmente alle mani e agli oggetti. Superfici di presa con rilievi concavi di piccole dimensioni per una presa positiva e una maggiore protezione contro temperature estreme
- Più facile e veloce da usare rispetto a guanti o pinze per molte applicazioni
- Linguetta con foro per appendere la protezione delle mani vicino alla postazione di lavoro
- Taglia unica per tutte le mani, sinistra o destra 10 x 19 cm (3.875 x 7.5 poll.)
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Laboratory |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Green |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Product Type | Hand/Finger Protector |
| Size | Universal |
| Stile | Full-hand Mitt |
| Vedi altri risultati |