Learn More
Bel-Art™ Guanto protettivo imbottito Hot-Hand™
Codice prodotto. 17121071
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17121071 Red Pezzo
15106755 Blue Pezzo
15196825 Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17121071 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F380000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.95€
    20.12€ / pezzi 1
    Risparmia 11.83€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il guanto protegge le mani quando si maneggiano oggetti molto caldi o freddi, compreso il ghiaccio secco
  • Protection when handling hot or cold objects, including dry ice
  • Capable of withstanding temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Will remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Silicone rubber naturally conforms to hand and object
  • Concave tipped studs provide a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applications
  • One size fits all hands, left or right
Specifica
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Coating Material Uncoated
Colore Red
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Silicone Rubber
Product Type Hand/Finger Protector
Size Universal
Stile Full-hand Mitt
Temperatura (sistema imperiale) max 500°F
Temperature (Metric) Max 260°C
Da utilizzare con (applicazione) Handling Hot/Cold Objects
Serie Hot Hand™
Temperature (English) Min -70°F
Temperatura min. (sistema metrico) -57°C