Learn More
Bel-Art™ Guanto protettivo imbottito Hot-Hand™
Codice prodotto. p-63273
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15106755 Blue Pezzo
15196825 Green Pezzo
17121071 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15106755 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F380000001
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il guanto protegge le mani quando si maneggiano oggetti molto caldi o freddi, compreso il ghiaccio secco
  • Per la manipolazione di oggetti caldi e freddi da -57 °C (-70 °F) a 260 °C (500 °F)
  • La gomma siliconica morbida e conforme si adatta naturalmente alle mani e agli oggetti. Superfici di presa con rilievi concavi di piccole dimensioni per una presa positiva e una maggiore protezione contro temperature estreme
  • Più facile e veloce da usare rispetto a guanti o pinze per molte applicazioni
  • Linguetta con foro per appendere la protezione delle mani vicino alla postazione di lavoro
  • Taglia unica per tutte le misure, sinistra o destra 10 x 19 cm (3,875 x 7,5')
Specifica
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Silicone Rubber
Product Type Hand/Finger Protector
Size Universal
Stile Full-hand Mitt
Temperatura (sistema imperiale) max 500°F
Temperature (Metric) Max 260°C
Da utilizzare con (applicazione) Handling Hot/Cold Objects
Serie Hot Hand™
Temperature (English) Min -70°F
Temperatura min. (sistema metrico) -57°C