Learn More
Bel-Art™ Rack per coni di Imhoff e imbuti separatori SP Scienceware™
Codice prodotto. 11890782
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11890782 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11890782 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H189670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    346.85€ / pezzi 1
    Risparmia 49.15€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design flessibile si adatta a imbuti di diverse dimensioni
Flexible design accommodates a variety of funnel sizes
  • I due livelli di supporto possono essere regolati in modo indipendente ad altezze fino a 29 pollici.
  • Robusta base in polipropilene per la massima stabilità
  • Struttura resistente agli agenti chimici
  • Accetta imbuti di dimensioni comprese tra 100 e 1000 cm3
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Imbuti (da 4 x 100 a 1000 cm 3)
Materiale Polipropilene
Posizioni 4
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imhoff Cones
Size 203 x 489 x 508 mm
Dimensioni (L x P x A) 26 x 8.5 x 29.75 in (66.04 x 21.59 x 75.56 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 66.04 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 26 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 pollici
Altezza (sistema imperiale) 29.75 pollici
Include Base, Uprights, Racks, Insert Clips
Product Type Rack per imbuti
Altezza (sistema metrico) 75.56 cm
Larghezza (sistema metrico) 21.59 cm