Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Codice prodotto. 11803001
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
19
38
57
76
114
Product Type:
Rack, a 1 livello da banco
Rack, a 1 livello da banco/a parete
Rack, a 2 livelli con montaggio a parete
Rack, a 2 livelli da banco
Rack, a 3 livelli con montaggio a parete
Rack, a 3 livelli da banco
Altezza (sistema imperiale):
8,4 in.
9,4 in.
15,4 in.
16,4 in.
22,4 in.
23,4 in.
Profondità (sistema imperiale):
5 in.
7 in.
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Product Type Altezza (sistema imperiale) Profondità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11803001 19 Rack, a 1 livello da banco/a parete 9,4 in. 5 in. Pezzo
11872801 76 Rack, a 2 livelli da banco 15,4 in. 10 in. Pezzo
15540102 57 Rack, a 3 livelli da banco 22,4 in. 7 in. Pezzo
15530102 38 Rack, a 2 livelli da banco 15,4 in. 7 in. Pezzo
11862801 38 Rack, a 1 livello da banco 8,4 in. 10 in. Pezzo
11302754 57 Rack, a 3 livelli con montaggio a parete 23,4 in. 5 in. Pezzo
11866331 38 Rack, a 2 livelli con montaggio a parete 16,4 in. 5 in. Pezzo
11882801 114 Rack, a 3 livelli da banco 22,4 in. 10 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11803001 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189330011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    112.14€ / pezzi 1
    Risparmia 1.86€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 12-03-2027
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
  • Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
  • I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
  • I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
  • È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
  • Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
  • I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
  • Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Cream, Teal
Capacità Lab Glassware, Lab Plasticware
Materiale Plastica ABS
Posizioni 19
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab Glassware
Size 375 x 127 x 239 mm
Lunghezza (sistema metrico) 239 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14,75 in.
Altezza (sistema imperiale) 9,4 in.
Profondità (sistema imperiale) 5 in.
Profondità (sistema metrico) 12,7 cm
Include Pegs
Product Type Rack, a 1 livello da banco/a parete
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 24 cm
Matrice 19 x 1
Larghezza (sistema metrico) 37,5 cm