Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Codice prodotto. 11872801
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
19
38
57
76
114
Product Type:
Rack, a 1 livello da banco
Rack, a 1 livello da banco/a parete
Rack, a 2 livelli con montaggio a parete
Rack, a 2 livelli da banco
Rack, a 3 livelli con montaggio a parete
Rack, a 3 livelli da banco
Altezza (sistema imperiale):
8,4 in.
9,4 in.
15,4 in.
16,4 in.
22,4 in.
23,4 in.
Profondità (sistema imperiale):
5 in.
7 in.
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Product Type Altezza (sistema imperiale) Profondità (sistema imperiale) unitSize
11872801 76 Rack, a 2 livelli da banco 15,4 in. 10 in. Pezzo
15540102 57 Rack, a 3 livelli da banco 22,4 in. 7 in. Pezzo
15530102 38 Rack, a 2 livelli da banco 15,4 in. 7 in. Pezzo
11862801 38 Rack, a 1 livello da banco 8,4 in. 10 in. Pezzo
11803001 19 Rack, a 1 livello da banco/a parete 9,4 in. 5 in. Pezzo
11302754 57 Rack, a 3 livelli con montaggio a parete 23,4 in. 5 in. Pezzo
11866331 38 Rack, a 2 livelli con montaggio a parete 16,4 in. 5 in. Pezzo
11882801 114 Rack, a 3 livelli da banco 22,4 in. 10 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11872801 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189330022
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
  • Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
  • I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
  • I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
  • È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
  • Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
  • I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
  • Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Cream, Teal
Capacità Lab Glassware, Lab Plasticware
Materiale Plastica ABS
Posizioni 76
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab Glassware
Size 375 x 254 x 569 mm
Lunghezza (sistema metrico) 569 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14,75 in.
Altezza (sistema imperiale) 15,4 in.
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Profondità (sistema metrico) 25,4 cm
Include Pegs
Product Type Rack, a 2 livelli da banco
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 39 cm
Matrice 76 x 1
Larghezza (sistema metrico) 37,5 cm