Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Description
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
- Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
- I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
- I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
- È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
- Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
- I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
- Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Spécification
Spécification
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Cream, Teal |
| Capacità | Lab Glassware, Lab Plasticware |
| Materiale | Plastica ABS |
| Posizioni | 57 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab Glassware |
| Size | 375 x 254 x 569 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?