Learn More
Bel Art™ Macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido SP Scienceware™
Codice prodotto. 10489984
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Motar Only
Vaschetta e alloggiamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10489984 Vaschetta e alloggiamento Pezzo
10587505 Motar Only Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10489984 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H372600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    402.16€ / pezzi 1
    Risparmia 42.84€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
  • Mortaio in acciaio inossidabile 304 sospeso sopra una vaschetta in acciaio inox per conservare l'azoto liquido
  • I mortai di ricambio (12-947-2) sono utili per la macinazione di diversi tipi di campioni nello stesso giorno
  • L'impugnatura isolata è rimovibile per risparmiare spazio; lunghezza 10.2 cm (4 poll.)
  • Tre ventose stabilizzano l'unità sul banco di lavoro
  • È consigliato l’utilizzo di qualsiasi pestello della dimensione adatta per un mortaio da 275 ml (non incluso)
Order Info
Misure dell’alloggiamento 6 1/2 diametro x 4 1/2 poll. A (16.5 x 11.4 cm).
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.29 once
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.5 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 16.5 cm
Product Type Macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pestello consigliato per l'utilizzo con mortaio da 275 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il trattamento di campioni di tessuto congelati
Include Vaschetta e alloggiamento
Finitura Polished
Capacità (sistema metrico) 275 ml