Learn More
Bel Art™ Macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido SP Scienceware™
Codice prodotto. 10587505
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Motar Only
Vaschetta e alloggiamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10587505 Motar Only Pezzo
10489984 Vaschetta e alloggiamento Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10587505 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H372600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    155.39€ / pezzi 1
    Risparmia 1.61€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
  • Mortaio in acciaio inossidabile 304 sospeso sopra una vaschetta in acciaio inox per conservare l'azoto liquido
  • I mortai di ricambio (12-947-2) sono utili per la macinazione di diversi tipi di campioni nello stesso giorno
  • L'impugnatura isolata è rimovibile per risparmiare spazio; lunghezza 10.2 cm (4 poll.)
  • Tre ventose stabilizzano l'unità sul banco di lavoro
  • È consigliato l’utilizzo di qualsiasi pestello della dimensione adatta per un mortaio da 275 ml (non incluso)
Order Info
Misure dell’alloggiamento 6 1/2 diametro x 4 1/2 poll. A (16.5 x 11.4 cm).
Specifica
Product Type Kit per macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kit per macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido
Da utilizzare con (applicazione) Per la macinazione sicura di campioni di tessuto congelato
Include Motar Only
Finitura Polished
Capacità (sistema metrico) 275 mL