Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Codice prodotto. 11352214
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
0.9 m
1.8 m
3.7 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
3 piedi
6 piedi
12 piedi
Include:
Manico monopezzo
Maniglia in due pezzi
Maniglia monopezzo
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) maniglia Lunghezza (sistema imperiale) maniglia Include unitSize
11352214 1000 ml 1.8 m 6 piedi Maniglia monopezzo Pezzo
11302214 500 ml 0.9 m 3 piedi Maniglia monopezzo Pezzo
11322214 500 ml 3.7 m 12 piedi Maniglia in due pezzi Pezzo
11362214 1000 ml 3.7 m 12 piedi Maniglia in due pezzi Pezzo
11332214 500 ml 3.7 m 12 piedi Maniglia monopezzo Pezzo
11312214 500 ml 1.8 m 6 piedi Manico monopezzo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11352214 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F367810032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    117.46€ / pezzi 1
    Risparmia 1.54€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manici saldati. Campionamento facilitato in serbatoi, vasche, laghi, ecc. grazie ai becher a immersione con manico lungo SP Scienceware™. Questi becher a immersione in polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e se necessario galleggiano.
Welded handles provide easy sampling from tanks, vats, lakes, etc. Floatable, high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode and provide chemical resistance.
  • High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
  • Provides excellent chemical resistance
  • Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
  • End of the handle has a hook for hanging
  • Handle diameter: 29 mm (1.13 in.)
Specifica
Product Type Mestolo
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Maniglia monopezzo
Tipo di maniglia Lunga
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi
Diametro (sistema imperiale) maniglia 1,13 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 6 piedi
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 1.8 m