Learn More
Bel-Art™ Penne Manomark™ SP Scienceware™
Descrizione
- L'inchiostro a base di solvente è resistente a idrocarburi, acqua e temperature comprese tra 0 °C e 155 °C (32 °F e 310 ° F)
- I segni possono essere cancellati con alcol
- L'esclusiva chiusura impedisce l'essiccazione se la penna viene lasciata aperta
Specifica
Specifica
| Stile punta | Felt Tip |
| Product Type | Pennarello Manomark™ |
| Colore | Assortiti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Contrassegni su resine di fluoropolimero PTFE, vetro, legno, plastica, metallo, carta e tessuto |
| Temperature (English) Range | Da 32 a 310 °F |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 155 °C |
| Quantità | Confezione da 12 |