Learn More
Bel-Art™ Penne Manomark™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 11725084
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11725084 Nero pezzi 12
11715084 Assortiti pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11725084 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F133770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    106.72€ / pezzi 12
    Risparmia 24.28€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Contrassegni su resine di fluoropolimero PTFE, vetro, legno, plastica, metallo, carta e tessuto
  • L'inchiostro a base di solvente è resistente a idrocarburi, acqua e temperature comprese tra 0 °C e 155 °C (32 °F e 310 ° F)
  • I segni possono essere cancellati con alcol
  • L'esclusiva chiusura impedisce l'essiccazione se la penna viene lasciata aperta
Specifica
Stile punta Felt Tip
Product Type Pennarello Manomark™
Colore Nero
Da utilizzare con (applicazione) Contrassegni su resine di fluoropolimero PTFE, vetro, legno, plastica, metallo, carta e tessuto
Temperature (English) Range Da 32 a 310 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0 a 155 °C
Quantità Confezione da 12