Learn More
Bel-Art™ Dispenser Measure-Matic SP Scienceware™
Codice prodotto. 10123714
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10123714 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10123714 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F116540000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    29.99€ / pezzi 1
    Risparmia 5.71€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
La compressione forza il volume desiderato, da 5 ml a 25 ml, di liquido attraverso la provetta e nel tappo
  • Quando si smette di premere il flacone, il liquido in eccesso rientra senza fuoriuscite
  • La tazza di erogazione in polipropilene scorre su un tubo di erogazione in polipropilene che viene inserito in un flacone di conservazione in polietilene a bassa densità
  • Il tappo cavo in dotazione funge da copertura antipolvere
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Materiale LDPE
N. per confezione 1
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Dropper Capacity 16 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Altezza (sistema metrico) 241.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.07 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 18 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Tappo cavo
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Forma Cilindrico
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle