Learn More
Bel-Art™ Raccoglitore di mercurio SP Scienceware™
Codice prodotto. 10595444
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Mercury spill clean-up replacement pad
Per la pulizia degli sversamenti di mercurio
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10595444 Per la pulizia degli sversamenti di mercurio Pezzo
12372088 Mercury spill clean-up replacement pad pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595444 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F362500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    26.60€ / pezzi 1
    Risparmia 14.20€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raccogliere le fuoriuscite di mercurio in modo pratico e veloce. Il raccoglitore di mercurio SP Scienceware™ contiene 125 ml di mercurio.
Captures spilled mercury beads quickly and conveniently. Bel-Art™ Mercury Collector holds 125 ml of mercury.
  • Lid features absorbent foam pad on interior surface
  • Replacement foam pad available
  • Dispose of mercury by approved disposal method
Specifica
Colore Bianco
Capacità (sistema imperiale) 4.22 once
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Polyethylene
Tipo Raccoglitore di mercurio
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia degli sversamenti di mercurio
Include Vasetto, piastra forata, coperchio con tampone in espanso integrato
Altezza (sistema imperiale) 1.88 in.
Altezza (sistema metrico) 4.77 cm