Learn More
Bel-Art™ Set di cucchiai e spatole micro per campionamento SP Scienceware™
Codice prodotto. 11352204
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11352204 Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11352204 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F367050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    108.44€ / pezzi 1
    Risparmia 51.56€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Include sei diversi utensili con doppia estremità e pinze di piccole dimensioni per la manipolazione accurata di piccole quantità. Il set di cucchiai e spatole micro per campionamento Bel Art™ SP Scienceware™ in acciaio inox lucidato per una lunga durata e una facile pulizia può essere sottoposto ad autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF)
Includes six different, small-size, double-ended tools and tweezers for accurate handling of small quantities. Bel Art™ SP Scienceware™ Micro Spoon and Spatula Sampling Set are polished stainless steel for long life and easy cleaning and can be steam autoclaved at 121ºC (250ºF)
  • Ogni strumento presenta due estremità diverse, duplicando la scelta di strumenti per soddisfare meglio i bisogni dell'utente
  • Le estremità dell'utensile includono 2 piccoli cucchiai per trasferire e raccogliere materiali liquidi e asciutti
  • Otto spatole piatte di varie larghezze e lunghezze per mescolare, raschiare e spalmare; sei presentano un'estremità quadrata e due arrotondata
  • Due spatole con forma a V di misure diverse, che possono essere usate per sollevare o trasportare il materiale senza rovesciarlo
  • Le pinze con punta smussata presentano superfici interne seghettate, per maneggiare i campioni in modo sicuro e impugnature scanalate per offrire una presa migliore
  • Tutti gli utensili sono in acciaio inox lucido, per garantire una lunga durata e facilità di pulizia, e sono autoclavabili a vapore a 121°C (250°F)
  • Una custodia di trasporto protegge e tiene in ordine gli utensili quando non vengono utilizzati
Specifica
Monouso Reusable
Product Type Set di cucchiai e spatole micro per campionamento
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento e la raccolta di materiali solidi e liquidi
Include 6 strumenti piccoli con doppia estremità, set di pinzette, 2 cucchiai piccoli, 6 spatole piatte con estremità quadrata, 2 spatole piatte con estremità tonda, 2 spatole a V, pinzette con punta smussata, custodia di trasporto
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Autoclavabile Sì