Learn More
Bel-Art™ Rack galleggiante per microcentrifuga SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Compact and economical
Per incubare fino a ventiquattro provette per microcentrifuga da 1.5 ml in un bagno d'acqua
- Le microprovette vengono mantenute saldamente e poi rilasciate quando il rack viene premuto sul banco
- Dimensioni: 11.9 x 7.8 cm (4.68 x 3.06 in)
- Facili da caricare
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, microprovetta |
| Matrice | 6 x 4 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Translucent |
| Capacità | Provette da 1.5 ml |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 24 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |