Learn More
Bel-Art™ Dispositivo di apertura provette per microcentrifuga SP Scienceware™
Descrizione
- Strumento a doppia estremità
- Apre provette standard da 1.5 ml, 2 ml e 2.2 ml con un'estremità
- La lama biforcata sull'altra estremità apre le misure più piccole (250 μL, 400 μL e 550 μL)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Strumento a doppia estremità |
| Descrizione articolo |
|
| Product Type | Dispositivo di apertura delle provette per microcentrifuga |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per aprire le provette per microcentrifuga di tutte le dimensioni |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.9 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.12 in |
| Finitura | Unglazed |