Learn More
Bel-Art™ Rack per micropipettatore SP Scienceware™
Organizzano e proteggono i comuni micropipettatori e i relativi puntali con rack da banco o montati a parete
Marca:  Bel-Art™ H18962-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15178608
  • 132.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tipo A: Per la maggior parte delle micropipette Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ e altre micropipette rotonde comuni
  • Il rack autoportante da banco contiene 10 pipettatori rotondi, più due dispositivi di riempimento pipette Drummond™ Pipet Aid™ in pozzetti dedicati
  • Due file a gradini con un livello inferiore che ospita l'estremità conica dei pipettatori per mantenerli in posizione verticale
  • Realizzato in alluminio con rivestimento epossidico facile da pulire
  • La forma compatta misura 5 L × 9P × 6 3/4 A poll. (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
Tipi B e C: Per micropipettatori Gilson™ Pipetman™ e Drummond Pipet-Aid
  • I modelli da banco e con montaggio a parete ospitano 10 pipettatori Gilson Pipetman e due pipettatori Drummond Pipet-Aid
  • Entrambi realizzati in alluminio con rivestimento epossidico facile da pulire
  • Il rack con montaggio a parete è fissato con 2 viti (non incluse)
  • Il modello da banco compatto misura 5L × 9P × 6 3/4 A poll. (12.7 × 22.9 × 17.1 cm)
  • Il modello con montaggio a parete misura 3 7/8L × 9P × 8 A poll. (9.8 × 22.9 × 20.3 cm)
Tipo D: Per tutti i tipi di micropipettatori
  • Il modello da banco contiene cinque micropipettatori di qualsiasi produttore in alloggiamenti aperti e di facile accesso
  • Realizzato in acciaio inossidabile non rivestito, facile da pulire e sterilizzare
  • Misure Rack 5 3/4L × 9P × 7 3/4 A (14.6 × 22.9 × 19.7 cm)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
12
Da banco
5 pollici
6.75 in
22.9 cm
Alluminio con rivestimento epossidico
Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ e altri micropipettatori rotondi più diffusi
12.7 cm
17.1 cm
9 in