Learn More
Bel-Art™ Lente d'ingrandimento mini SP Scienceware™
Codice prodotto. 10216204
Cambia vista
Click to view available options
Ingrandimento:
1.75x
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ingrandimento Dimensione della confezione
10216204 1.75x Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10216204 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    243.72€ / pezzi 1
    Risparmia 50.28€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Offre un ingrandimento a mani libere di 1.75X di vetrini, piastre o gel posizionati sulla Mini Light Box II
  • Inclinabile per una visione ottimale
  • Misure 10.5 x 14.3 x 17.2 A cm
  • Utile anche per la visualizzazione di pellicole a raggi X, gel colorati, vetrini o testo
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Osservazione ingrandita di piastre Petri, vetrini, gel o testo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Light Box II Scienceware™
Altezza (sistema imperiale) 6.7 pollici
Altezza (sistema metrico) 17.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.25 in
Lunghezza (sistema metrico) 15.8 cm
Peso (sistema imperiale) 13 once
Peso (sistema metrico) 368.5 g
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in
Larghezza (sistema metrico) 14.9 cm
Diameter (Englis) Lens 5.5 in.
Diameter (Metric) Lens 140 mm
Ingrandimento 1.75x
Materiale Glass Lens
Product Type Mini lente di ingrandimento