Learn More
Bel-Art™ Pipettatori Minipet™ SP Scienceware™
La resistenza chimica della resina PTFE in un erogatore ripetitivo a siringa a riempimento automatico
Marca: Bel-Art™ F37900-0100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 60669-69-4 Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Dispone di una valvola brevettata a 3 vie e raccordi in PTFE e raccordi su un cilindro in vetro borosilicato
- Lo stantuffo in PTFE autobloccante si può regolare per aspirare la massima quantità di volume della siringa, ma ritorna alla sua posizione originale anche dopo l'erogazione multipla
- Sicuro per l'utilizzo praticamente con qualsiasi solvente o acido, ad eccezione dell’HF
- Autoclavabile e adatto per l'erogazione di terreni e altri campioni sterili
- Una volta che il tubo di riempimento in PTFE da 18 pollici (20.3 cm) viene inserito in un serbatoio di liquido, il reagente passa attraverso un sistema chiuso
- Precisione: ±0.5%
- L'impugnatura in plastica stampata è stata progettata con un design ergonomico per ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore in caso di uso per periodi prolungati
Order Info
Il tubo di riempimento e il dosatore sono inclusi.
Specifica
±0.5% | |
Dispensing Media and Other Sterile Samples | |
Pipette | |
Stantuffo rivestito in Teflon per valvola di ritegno a 3 vie in PTFE, impugnatura ergonomica in polipropilene |
Sì | |
1 | |
10 ml | |
0.2 ml |