Learn More
Bel Art™ Rack di provette per campioni NMR SP Scienceware™
Codice prodotto. 13462509
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette da 3 mm (72)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13462509 Provette da 3 mm (72) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13462509 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F188540003
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'organizzazione e la protezione di provette per risonanza magnetica nucleare a pareti sottili.
  • In robusto polipropilene stabile
  • Pozzetti emisferici nel ripiano per provette inferiore
  • Maniglie sulle piastre terminali per facilitare il trasporto
  • I rack si impilano in modo sicuro per risparmiare spazio sul banco
  • Contiene fino a 72 provette in array 6 x 12
  • Chimicamente resistente e autoclavabile
  • Dimensioni: 21L x 11P x 22 cm (8 3/8 x 4 1/2; x 8 3/4 poll.
Specifica
Autoclavabile
Colore Bianco
Capacità Provette da 3 mm (72)
Materiale Polipropilene
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per il fissaggio di provette a parete sottile per risonanza magnetica nucleare con diam. est. 3 mm.
Da utilizzare con (apparecchiatura) NMR tubes
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8,375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4,5 in.
Altezza (sistema imperiale) 8,75 in.
Include Rack Only
Product Type Rack, per provette per campioni RMN
Altezza (sistema metrico) 22 cm
Matrice 6 x 12
Larghezza (sistema metrico) 11 cm