Learn More
Bel Art™ Rack per bottiglie e flaconcini SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. 15510002
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Fiale da 13 mm
Fiale da 16 mm
Fiale da 25 mm
Flaconi da 20 ml
Provette (30 mm)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Posizioni:
6
12
20
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Materiale Posizioni Dimensione della confezione
15510002 Fiale da 25 mm Polipropilene 12 Pezzo
10062614 Flaconi da 20 ml Polipropilene 20 Pezzo
10584854 Fiale da 13 mm Polipropilene 42 Pezzo
10164674 Fiale da 16 mm Polipropilene 30 Pezzo
15520002 Provette (30 mm) Polietilene 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15510002 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F185140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.50€
    18.57€ / pezzi 1
    Risparmia 9.93€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili con 5 configurazioni di griglia. I rack per bottiglie e flaconcini Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ sono adatti alla maggior parte delle bottiglie e dei flaconcini di piccole dimensioni.
Offered in 5 grid configurations. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Bottle and Vial Racks fits most small vials and bottles.
  • Sufficientemente piccolo da poter essere impugnato con una sola mano
  • Può essere immerso
  • Autoclavabile e resistente alle sostanze chimiche
  • Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 in (13 x 11 x 4.3 cm)
  • Viene fornito smontato, ma si assembla in modo semplice e veloce
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Fiale da 25 mm
Materiale Polipropilene
Posizioni 12
Forma Square
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 1,7 in.
Include Rack Only
Product Type Rack, per flaconi
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 4,3 cm
Matrice 3 x 4
Larghezza (sistema metrico) 11 cm