Learn More
Bel-Art™ Rack per cuvette No-Wire™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10003054
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Celle con percorso ottico (10 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10003054 Celle con percorso ottico (10 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10003054 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F185200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supporto anti-graffio per delicate celle per spettrofotometro
No-scratch support for delicate spectrophotometer cells
  • Rack in polipropilene per conservare le cuvette con cammino ottico in array 6 x 7
  • Piastre terminali con spazio per le etichette per una rapida identificazione
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • Fornito piatto; facile assemblaggio senza attrezzi
  • Bianco
  • Sovrapponibile
  • Misure 5.1L x 4.1P x 1.7 A poll. (13 x 11 x 4.3 cm)
Specifica
Autoclavabile
Colore White
Capacità Celle con percorso ottico (10 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 42
Forma Square
Sovrapponibile Yes, When Empty
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvetta
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4.15 x 1.7 in (13 x 10.5 x 4.3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in
Larghezza (sistema imperiale) 4.15 in
Altezza (sistema imperiale) 1.7 in
Product Type Cuvette Rack
Altezza (sistema metrico) 4.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm