Learn More
Bel-Art™ Pastiglie deodoranti per autoclave SP Scienceware™ OdoClave™
Neutralizzano gli odori dell'autoclave con una piacevole fragranza
Marca:  Bel-Art™ H13198-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22680kg
Codice prodotto. 11956072
  • 83.83€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-08-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Neutralize autoclave odors with a pleasant fragrance
  • Il deodorante a rilascio di calore funziona automaticamente a temperature da autoclave
  • Aprire il sacchetto e collocarlo nella busta prima dell'autoclavaggio
  • Durata di conservazione di almeno tre anni se conservato in un contenitore sigillato
  • 32 mm (1.75 pollici) quadrato
  • I tamponi a tripla forza rilasciano una quantità di deodorante tre volte superiore a quella dei tamponi standard, ad un costo inferiore rispetto a due tamponi standard
Order Info
Scegliere tra i tamponi quadrati con forza regolare da 1.25 pollici (32 mm) e quelli quadrati con forza super da 2.25 pollici (5.7 cm).
Specifica
Specifica
Cherry
Yes
Red
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dipentene,(R)-p-mentha-1,8-diene, terpineol, lemon oil, orange terpenes, amyl cinnamal, 2,6-dimethyl