Learn More
Bel-Art™ Pestello e provetta abbinata da 1.5 ml SP Scienceware™
Descrizione
Per la risospensione di cellule batteriche, precipitati di acidi nucleici o proteine e pellet di altri materiali
- Polipropilene monouso stampato
- Con provette per microcentrifuga da 1.5 ml della stessa forma per una macinazione ottimale
- Lunghezza pestello: 3.5 pollici (8.5 cm)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Risospensione di cellule batteriche, precipitati di acidi nucleici/proteine e pellet di altro materiale |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per microcentrifuga da 1.5 ml |
| Monouso | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.34 pollici |
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Size | Confezione da 100 |