Learn More
Bel-Art™ Accendigas piezoelettrico SP Scienceware™
Descrizione
Non necessita di ricarica
- Generatore elettrico compatto, autonomo, per l'accensione di bruciatori Bunsen, cucine a gas, forni, torce a propano e a ossiacetilene
- È sufficiente tenerlo nel flusso di gas e premere il pulsante
- Funzionamento senza pietrine, carburante, batterie o cavi
- La comoda impugnatura in plastica a pistola consente di allineare esattamente il corpo in alluminio
Order Info
Dimensioni: L x P x A 10 3/8 x 1 x 5 pollici (26 x 2.5 x 13 cm).
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bunsen Burners, Gas Stoves, Propane, Oxy-acetylene Torches |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.438 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.5 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 26.5 cm |
| Materiale | Plastic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Comoda impugnatura in plastica per un controllo eccellente |
| Product Type | Accendigas piezoelettrico |