Learn More
Bel-Art™ Rack di supporto per pipette SP Scienceware™
Codice prodotto. 10223143
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10223143 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10223143 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    30.47€ / pezzi 1
    Risparmia 17.33€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack robusto in grado di contenere 50 pipette in verticale con disposizione 5 x 10 per una conservazione pratica e sicura
Sturdy rack holds 50 pipets in a vertical 5 x 10 arrangement for safe, convenient storage
  • Il ripiano superiore e centrale presentano fori con diametro di 16 mm; i fori del piano inferiore sono conici con diametro da 16 mm a 6 mm per impedire ai puntali di toccare la parte superiore del piano di lavoro
  • Le piastre finali sono dotate di impugnature per facilitarne il trasporto
  • In polipropilene robusto
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Translucent
Capacità Pipets
Materiale Polipropilene
Posizioni 50
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 8.37 x 4.5 x 8.87 pollici (21.25 x 11.43 x 22.52 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 21.25 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8,37 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4,5 in.
Altezza (sistema imperiale) 8,87 in.
Product Type Rack per pipette
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 22.52 cm
Matrice 10 x 5
Larghezza (sistema metrico) 11.43 cm