Learn More
Bel-Art™ Lettore di piastre SP Scienceware™
Codice prodotto. 11328763
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
11328763 None Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11328763 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F378610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.86€
    262.33€ / pezzi 1
    Risparmia 66.53€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
L'utensile consente un esame sicuro del fondo delle piastre senza rischio di rovesciamenti su viso e occhi
  • Per l'esame di monostrato cellulare e cloni cellulari e per la conta di placche virali o colonie batteriche
  • Lettura semplice e sicura dei test di emoagglutinazione, inibizione dell'emoagglutinazione, emolisi e agglutinazione
  • Piano trasparente per poggiare le piastre
  • Ampio specchio regolabile perfetto per la visione della parte inferiore della piastra
  • L'ingrandimento dello specchio è 3X la dimensione effettiva della piastra
  • In polipropilene con piano in acrilico trasparente per il posizionamento di piastre e piastre Petri
Test di emoagglutinazione, inibizione dell'emoagglutinazione, emolisi e agglutinazione
Specifica
Product Type Lettore per piastre per microtitolazione
Tipo di display None
Ingrandimento 3X
Materiale Polipropilene, piatto acrilico in vetro trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Test di emoagglutinazione, inibizione dell'emoagglutinazione, emolisi e agglutinazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre per microtitolazione