Learn More
Bel-Art™ Tubi di essiccazione in polietilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 11801223
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
152 mm
203 mm
Product Type:
Drying Tube
Drying Tube Replacement Tip
Tubo di essiccazione
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
11801223 152 mm Tubo di essiccazione pezzi 12
11801273 203 mm Drying Tube pezzi 12
17840695 22 mm Drying Tube Replacement Tip pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11801223 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F199610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.53€
    36.76€ / pezzi 12
    Risparmia 2.77€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Essiccanti
Riempiono questi tubi dritti in polietilene indistruttibili con un essiccante. Tubi dotati di raccordi compatibili con tubi da 0.25 a 0.375 pollici.
  • Dimensioni: diametro interno 16 mm x diametro esterno 19 mm (0.675 x 0.75 pollici) in tre opzioni di lunghezza (4, 6 o 8 pollici)
  • Ogni tubo viene fornito con due raccordi in polipropilene che accettano tubi con diametro interno da 6.4 a 9.5 mm (da 0.25 a 0.375 pollici)
  • Ulteriori puntali possono essere acquistati separatamente
  • Agente essiccante non incluso
Specifica
Adatto al tubo 6.4 - 9.5 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.87 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Length (Metric) Tip 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Materiale Polietilene
Product Type Tubo di essiccazione