Learn More
Bel-Art™ Tubi di essiccazione in polietilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 17840695
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
152 mm
203 mm
Product Type:
Drying Tube
Drying Tube Replacement Tip
Tubo di essiccazione
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
17840695 22 mm Drying Tube Replacement Tip pezzi 12
11801223 152 mm Tubo di essiccazione pezzi 12
11801273 203 mm Drying Tube pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17840695 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F199650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30€
    15.65€ / pezzi 12
    Risparmia 3.65€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Requires
Desiccants
Riempiono questi tubi dritti in polietilene indistruttibili con un essiccante. Tubi dotati di raccordi compatibili con tubi da 0.25 a 0.375 pollici.
  • Dimensions: 16mm I.D. x 19mm O.D. (0.675 x 0.75 in.) in three length options (4, 6 or 8 in.)
  • Each tube is supplied with two polypropylene fittings which accept 6.4 to 9.5mm (0.25 to 0.375 in.) I.D. tubing
  • Additional fitting tips can be purchased separately
  • Drying agent not included
Specifica
Adatto al tubo 6.4 to 9.5 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.87 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.87 in.
Length (Metric) Tip 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Materiale Polyethylene
Product Type Drying Tube Replacement Tip