Description
Constructed of translucent polypropylene, ideal for general laboratory use and offer well designed spouts and large handles.
- Metric graduations molded into outside wall
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Balanced handle for controlled pouring
- 5000 mL (5 L) and 10000 mL (10 L) models feature an updated molded handle for a more secure grip, and a redesigned hand-slot at base for easy lifting
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 7.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 18.7 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il versamento controllato, resistente agli agenti chimici e infrangibile |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 27.5 cm |
| Incrementi | 100 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 250°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 121 °C |
| Show More |