Learn More
Bel Art™ Vassoi per sterilizzazione in polipropilene SP Scienceware™
Catalog No. 11745074
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
13 l
18 l
Packungsgröße:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacità (sistema metrico) Packungsgröße
11745074 5 l Pezzo
11762555 18 l Pezzo
11752555 13 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11745074 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H162600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.20€
    26.17€ / pezzi 1
    Risparmia 3.03€
    10% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vassoio in plastica di polipropilene anticorrosione. I vassoi per sterilizzazione in polipropilene Bel Art™ SP Scienceware™ sono dotati di angoli arrotondati per facilitare la pulizia e di lati lisci rastremati per l'impilaggio.
Corrosion-proof polypropylene plastic trays have rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Trays are steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Covers are sold separately
Bestellinformation
Covers are sold separately.
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 5 l
Dimensioni (L x P x A) 12 x 8 x 5 pollici (30.5 x 20.3 x 12.7 cm)
Colore White
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio per sterilizzazione
Larghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Da utilizzare con Coperchio per vassoio per sterilizzazione, codice componente 162590000
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Autoclavabile Sì
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.