Learn More
Bel Art™ Vassoi per sterilizzazione in polipropilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 11752555
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
13 l
18 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11752555 13 l Pezzo
11745074 5 l Pezzo
11762555 18 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11752555 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H162620000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65€
    42.49€ / pezzi 1
    Risparmia 3.16€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Vassoio in plastica di polipropilene anticorrosione. I vassoi per sterilizzazione in polipropilene Bel Art™ SP Scienceware™ sono dotati di angoli arrotondati per facilitare la pulizia e di lati lisci rastremati per l'impilaggio.
Corrosion-proof polypropylene plastic trays have rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Trays are steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Covers are sold separately
Order Info
Covers are sold separately.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13 l
Dimensioni (L x P x A) 19 x 10.5 x 5 in. (48.3 x 26.7 x 12.7 cm)
Colore White
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 48.3 cm
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio per sterilizzazione
Larghezza (sistema metrico) 26.7 cm
Da utilizzare con Coperchio per vassoio per sterilizzazione, n. di catalogo 162610000
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 3.4 gal.
Autoclavabile Sì