Learn More
Bel-Art™ Sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™
Codice prodotto. 11747395
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Con porte per gas
Senza porte per gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11747395 Con porte per gas Pezzo
10626765 Senza porte per gas Pezzo
12388617 - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11747395 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500282001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00€
    1759.19€ / pezzi 1
    Risparmia 630.81€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Includes
Un paio di guanti e due anelli di bloccaggio inclusi
L'operatore e l'ambiente esterno sono protetti con il sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™, un armadio di isolamento portatile leggero e autonomo.
  • L'ampia finestra in acrilico con aperture per guanti circolari da 6 pollici consente una visione sicura delle operazioni; l'apertura laterale con diametro di 8 pollici consente un facile inserimento di materiale e apparecchiature
  • Sono inclusi guanti in neoprene di misura grande, con lunghezza di 22 pollici (20 pollici installati); buona protezione contro la penetrazione di gas, liquidi o solidi
  • I guanti sono fissati con anelli di bloccaggio (inclusi) alle aperture circolari da 6 pollici
  • Corpo stampato in LDPE con angoli arrotondati per una facile pulizia
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 13 x 27 x 22 pollici (33 x 69 x 56 cm). Peso con imballo: 38 libbre (17.2 kg). Sono disponibili anelli di bloccaggio di ricambio (codice produttore 500290200) e guanti in neoprene di ricambio (codice produttore H500290000).
Specifica
Product Type Glove Box
Materiale LDPE
Profondità (sistema imperiale) 13 in
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 22 in
Altezza (sistema metrico) 55 cm
Include Con porte per gas
Larghezza (sistema imperiale) 27 in
Larghezza (sistema metrico) 68.5 cm