Learn More
Bel-Art™ Mini rack per capsule di Petri SP Scienceware™ Poxygrid™ 100 ml
Codice prodotto. 11382194
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11382194 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11382194 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F189790006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.52€
    25.12€ / pezzi 1
    Risparmia 2.40€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per organizzare e conservare in modo sicuro sei piastre di Petri da 100 mm con coperchi. Il mini rack per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ da 100 ml consente di mantenere i banchi di lavoro ben ordinati e organizzati.
Organizes and safely holds six 100 mm Petri dishes with lids. Bel-Art™ Poxygrid™ 100 mL Petri Dish Mini Rack keeps benchtops neat and organized.
  • Può contenere fino a sei piastre di Petri da 100 mm con coperchi
  • Ideale per il trasporto in laboratorio e l'incubazione delle piastre
  • Il cavo di acciaio rivestito in resina epossidica è resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione ed è autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Petri Dishes with Lids (100 mm)
Materiale Filo d’acciaio
Posizioni 6
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri 10 cm
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 3.25 x 4.75 pollici (13 x 8.5 x 12 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Matrice 1 x 6
Larghezza (sistema metrico) 8.5 cm