Learn More
Bel-Art™ Rack per provette coniche da centrifuga SP Scienceware™ Poxygrid™ da 500 ml
Descrizione
Holds tubes that cannot stand upright by themselves. Rack allows for convenient transport and storage of up to four 500 mL conical-bottom centrifuge tubes.
- Il rivestimento epossidico polimerizzato a caldo non viene alterato da solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli.
- Intervallo di temperatura: da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Bottle (500 mL) |
| Materiale | Acciaio rivestito in resina epossidica |
| Posizioni | 4 |
| Forma | Square |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per centrifuga a fondo conico |
| Dimensioni (L x P x A) | 8 x 8 x 3 pollici (20.3 x 20.3 x 7.6 cm) |
| Vedi altri risultati |