Learn More
Bel Art™ Rack per provette da centrifuga SP Scienceware™ Poxygrid™ da 50 ml
Codice prodotto. 11382204
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
8
16
36
Dimensioni (L x P x A):
5.87 x 3.18 x 3.62 pollici (14.9 x 8 x 9.2 cm)
5.87 x 6.12 x 3.62 pollici (14.9 x 15.6 x 9.2 cm)
9 x 8,87 x 3,5 in. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11382204 16 5.87 x 6.12 x 3.62 pollici (14.9 x 15.6 x 9.2 cm) Pezzo
11372204 8 5.87 x 3.18 x 3.62 pollici (14.9 x 8 x 9.2 cm) Pezzo
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 in. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11382204 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F187940001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95€
    47.53€ / pezzi 1
    Risparmia 17.42€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per organizzare le provette per la conservazione e il trattamento. Rack per provette da centrifuga Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ da 50 ml.
  • Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Steam autoclavable at 121 degree C (250 degree F)
  • Temperature range: -223° to 121°C (-369° to 250°F)
  • Supports 50 mL plastic centrifuge tubes in individual wells, each 30 mm square
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Provette da 50 ml
Materiale Filo di acciaio con rivestimento epossidico
Posizioni 16
Forma Square
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 5.87 x 6.12 x 3.62 pollici (14.9 x 15.6 x 9.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5,87 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6,12 in.
Altezza (sistema imperiale) 3,62 in.
Product Type Rack per provette per centrifuga
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 9.2 cm
Matrice 4 x 4
Larghezza (sistema metrico) 15.6 cm