Learn More
Bel-Art™ Rack SP Scienceware™ Poxygrid™ per flaconi per BOD
Codice prodotto. 15343954
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Bottiglie biologiche (300 ml)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15343954 Bottiglie biologiche (300 ml) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15343954 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F169690012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    138.16€ / pezzi 1
    Risparmia 5.84€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-04-2027
Questi rack hanno 12 posizioni (file da 3 x 4) per bottiglie Biological Oxygen Demand da 300 ml
  • Impilabile per conservazione o refrigerazione, con uno spazio libero tra i rack di 16.7 cm (6.56 pollici)
  • In filo di acciaio con rivestimento epossidico
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Bottiglie biologiche (300 ml)
Materiale Filo d'acciaio
Posizioni 12
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 24 x 32 x 18 cm (9.25 x 12.5 x 7.25 in)
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.25 in
Larghezza (sistema imperiale) 12.5 in
Altezza (sistema imperiale) 7.25 in
Product Type Rack, bottiglie
Diametro (sistema metrico) interno 67 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Matrice 3 X 4
Larghezza (sistema metrico) 32 cm