Learn More
Bel Art™ Cestelli SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 11773207
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
24.75 x 14 x 6 in.
11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm)
14 x 11 x 3.5 in.
20 x 11 x 3.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
11773207 11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm) Pezzo
11763207 24.75 x 14 x 6 in. Pezzo
11793207 20 x 11 x 3.5 in. Pezzo
11783207 14 x 11 x 3.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11773207 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H167650000
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La struttura in filo di acciaio con rivestimento epossidico resiste in condizioni di laboratorio difficili
Epoxy-coated steel wire construction holds up under severe laboratory conditions
  • Resistente a ruggine, corrosione, solventi, acidi e alcali
  • Pratico per il trasporto e l'immersione di gruppi di oggetti in vetro
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Labware
Materiale Filo di acciaio rivestito in resina epossidica
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Size 280 x 150 x 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Include Basket Only
Product Type Wire Basket
Altezza (sistema metrico) 8.8 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 15 cm