Learn More
Bel Art™ Cestelli SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 11783207
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
24.75 x 14 x 6 in.
11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm)
14 x 11 x 3.5 in.
20 x 11 x 3.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
11783207 14 x 11 x 3.5 in. Pezzo
11763207 24.75 x 14 x 6 in. Pezzo
11773207 11 x 6 x 3.5 pollici (28 x 15 x 8.8 cm) Pezzo
11793207 20 x 11 x 3.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11783207 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H167660000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La struttura in filo di acciaio con rivestimento epossidico resiste in condizioni di laboratorio difficili
Epoxy-coated steel wire construction holds up under severe laboratory conditions
  • Resistente a ruggine, corrosione, solventi, acidi e alcali
  • Pratico per il trasporto e l'immersione di gruppi di oggetti in vetro
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Labware
Materiale Epoxy-coated Steel
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Size 360 x 280 x 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 14 x 11 x 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Include Basket Only
Product Type Basket
Altezza (sistema metrico) 8.8 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 28 cm