Learn More
Bel-Art™ Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico da banco SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 13472509
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Biohazard Bag Holder Kit
Coperchio porta sacchetti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
13472509 Coperchio porta sacchetti Pezzo
15220828 Biohazard Bag Holder Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13472509 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131930102
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Plastic Cover Only
Economico e pratico, questo sistema di smaltimento da banco è perfetto per la raccolta di puntali per pipette, provette per microcentrifughe, ecc. durante l'uso quotidiano
  • Il coperchio a tenuta in plastica polipropilenica contribuisce a tenere i sacchetti fermi in posizione
  • Riutilizzabile; si può lavare a mano o in lavastoviglie; autoclavabile
  • Coperchio in conformità con la normativa 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), in base alla quale è necessario un coperchio per qualsiasi contenitore impiegato per la conservazione, il trasporto o la spedizione di rifiuti a rischio biologico
Order Info
For complete kit with bag holder, cover and biohazard bags, see Cat. No. 11-394-310.
Specifica
Autoclavabile
Colore Orange
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione, trasporto e spedizione di rifiuti a rischio biologico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Porta sacchetti per rifiuti a rischio biologico
Include Solo coperchio porta sacchetti
Materiale PP (polipropilene)
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Product Type Coperchio porta sacchetti
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm