Learn More
Bel-Art™ Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico da banco SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 15220828
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Biohazard Bag Holder Kit
Coperchio porta sacchetti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15220828 Biohazard Bag Holder Kit 1 set
13472509 Coperchio porta sacchetti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15220828 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F131930500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    45.45€ / 1 sets
    Risparmia 13.00€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Cover, Bag Holder, and 100 Bench Top Biohazard Bags, made of high molecular weight, high-density (HMHD) Polyethylene and printed with Biohazard symbol and sterilization indicator patch that darkens when exposed to steam sterilization.
Economico e pratico, questo sistema di smaltimento da banco è perfetto per la raccolta di puntali per pipette, provette per microcentrifughe, ecc. durante l'uso quotidiano
  • Il coperchio a tenuta in plastica polipropilenica contribuisce a tenere i sacchetti fermi in posizione
  • Riutilizzabile; si può lavare a mano o in lavastoviglie; autoclavabile
  • Coperchio in conformità con la normativa 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), in base alla quale è necessario un coperchio per qualsiasi contenitore impiegato per la conservazione, il trasporto o la spedizione di rifiuti a rischio biologico
  • Il kit comprende 100 sacchi da banco per rifiuti biologici (03-410-591); può essere usato anche con sacchi autoclavabili Clavies (01-815-6)
Compliance
When used with lid, provides compliance with 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii) (A), which requires a cover on any container used to store, transport or ship biohazardous wastes.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Pink
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for collecting pipette tips, microcentrifuge tubes, etc. during daily use
Da utilizzare con (apparecchiatura) 01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 01-815-1 22 x 28cm biohazard bag, Clavies™ autoclavable bags (01-815-6)
Include Complete Kit: Bag Holder, Cover and Bags (100pk)
Materiale Polypropylene
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Product Type Biohazard Bag Holder Kit
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm