Learn More
Bel-Art™ Rack per flaconi da centrifuga Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 13409859
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette per centrifuga (250 ml)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13409859 Provette per centrifuga (250 ml) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13409859 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F198560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.45€
    31.44€ / pezzi 1
    Risparmia 6.01€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supporta provette per centrifughe da 250 ml a fondo conico o sferico
Supports round or conical bottom 250 mL centrifuge tubes
  • Per la conservazione o il trasporto di sei provette con diametro di 60 mm
  • Per l'uso con provette Falcon™, Nalge™, Corning™, Kimble™
  • In filo di acciaio con rivestimento epossidico di colore blu
  • Autoclavabile a 121°C
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 5.3 x 8.2 x 4 pollici (14 x 21 x 10 cm)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Capacità Provette per centrifuga (250 ml)
Materiale Filo d'acciaio
Posizioni 6
Forma Round
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 8.18 x 5.31 x 4 in (20.8 x 13.5 x 10.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.18 in
Larghezza (sistema imperiale) 5.31 in
Altezza (sistema imperiale) 4 in
Product Type Rack, bottiglie
Diametro (sistema metrico) interno 60 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 10.2 cm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm