Learn More
Bel Art™ Rack per piastre di Petri e piastre a contatto Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 13415399
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
10
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
13415399 10 Pezzo
13475389 30 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13415399 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189790003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.10€
    26.64€ / pezzi 1
    Risparmia 8.46€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Per il trasporto, l'incubazione e la conservazione sicuri di piastre a contatto e una pratica organizzazione
  • Rack in filo di acciaio con rivestimento epossidico blu resistente per piastre a contatto con coperchi di diametro massimo 72 mm
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Compatibile con i modelli RODAC™ e BD™
  • Le dimensioni compatte ottimizzano lo spazio dell'incubatore
  • Rack autoclavabili a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blu
Capacità Petri Dishes
Materiale Filo d'acciaio
Posizioni 10
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre a contatto con coperchi
Dimensioni (L x P x A) 9.62 x 3.25 x 5.5 in (24.6 x 8.2 x 14 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 24.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.62 in
Larghezza (sistema imperiale) 3.25 in
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 72 mm
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 8.2 cm