Learn More
Bel-Art™ Rack per coni Imhoff Poxygrid™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 13432199
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
44.45 cm
No. of Places:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) No. of Places Dimensione della confezione
13432199 44.45 cm 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13432199 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F389930003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    100.41€ / pezzi 1
    Risparmia 1.59€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
I rack leggeri Poxygrid supportano tre o quattro coni per sedimentazione Imhoff in una fila singola per una visione più chiara
  • I puntali a cono sono tenuti sollevati dal banco per facilitare la visione; se necessario, è possibile rimuovere il tappo
  • I telai in filo d'acciaio sono rivestiti con resina epossidica per una maggiore durata e una facile pulizia
  • L'ampia base garantisce stabilità senza ingombrare il banco
Specifica
Volume (sistema metrico) 3 Places
No. of Places 3
Stile punta Cono
Tipo Imhoff Settling Cone Rack
Dimensioni (L x P x A) 17.5 x 6.75 x 16 in (44.45 x 17.14 x 40.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 17.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 44.45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.75 in
Larghezza (sistema metrico) 17.14 cm
Altezza (sistema imperiale) 16 in
Altezza (sistema metrico) 40.6 cm