Learn More
Bel Art™ Rack per trasporto capsule di Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 11362194
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
15
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11362194 15 Pezzo
11785495 30 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362194 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H189780000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.08€
    43.81€ / pezzi 1
    Risparmia 3.27€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
L'ampia apertura frontale impedisce lo scivolamento all'esterno delle piastre durante il trasporto, ma consente un facile caricamento e svuotamento dall'alto
  • Non adatti per piastre in vetro
  • I rack contengono 30 piastre Petri in plastica di dimensioni 100 mm x 20 mm in tre pile
  • Il filo d'acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione e autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • L x P x A 13.5 x 4.25 x 12 pollici (343 x 105 x 305 mm)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Petri Dishes (100 mm)
Materiale Steel Wire
Posizioni 15
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 108 mm
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 356 mm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 108 mm