Learn More
Bel Art™ Rack per trasporto capsule di Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 11785495
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
15
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11785495 30 Pezzo
11362194 15 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11785495 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H189790000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    89.00€ / pezzi 1
    Risparmia 19.00€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
L'ampia apertura frontale impedisce lo scivolamento all'esterno delle piastre durante il trasporto, ma consente un facile caricamento e svuotamento dall'alto
  • Non adatti per piastre in vetro
  • I rack contengono 30 piastre Petri in plastica di dimensioni 100 mm x 20 mm in tre pile
  • Il filo d'acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione e autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • L x P x A 13.5 x 4.25 x 12 pollici (343 x 105 x 305 mm)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Contiene 30 piastre da 100 x 20 mm
Materiale Filo d’acciaio
Posizioni 30
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre di Petri da 10 x 2 cm
Dimensioni (L x P x A) 13.5 x 4.125 x 12 pollici (343 x 10.5 x 30.5 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 343 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.125 in.
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 30.5 cm
Matrice 1 x 3
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm