Learn More
Bel Art™ Rack dispensatore per piastre Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Codice prodotto. 10779455
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
11
33
Dimensioni (L x P x A):
5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm)
5.75 x 4.25 x 11 pollici (14.6 x 10.7 x 28 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensioni (L x P x A) unitSize
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm) Pezzo
11352194 11 5.75 x 4.25 x 11 pollici (14.6 x 10.7 x 28 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10779455 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189790001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    121.63€ / pezzi 1
    Risparmia 1.37€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per piastre di Petri in plastica da 11 a 33. I rack dispensatori per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ hanno una lunga durata e dispensano una piastra alla volta.
Holds 11 to 33 plastic petri dishes. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petri Dish Dispensing Racks are durable and dispense dishes one at a time.
  • Durable epoxy-coated, steel wire construction
  • Dishes loaded at top and dispensed at bottom
  • Each channel holds up to eleven 100 x 20 mm plastic Petri dishes
  • Tilts toward rear for convenient presentation of dishes
  • Not suitable for glass Petri dishes
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Petri Dishes
Materiale Filo d'acciaio
Posizioni 33
Forma Cylindrical
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 piastre di Petri da 2 cm
Dimensioni (L x P x A) 5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 14,5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5,75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12,75 in.
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Include Rack Only
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Altezza (sistema metrico) 28 cm
Matrice 3 x 1
Larghezza (sistema metrico) 32 cm