Learn More
Bel-Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
39.45€ - 51.80€
Specifica
Product Type | Rack, provette per test |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Filo di acciaio rivestito in resina epossidica |
Diametro (sistema metrico) apertura | 16 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15530022
|
Bel-Art™
F18757-0001 |
Blu | 72 |
39.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13402509
|
Bel-Art™
F18756-0160 |
Blue | 60 |
45.50€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15500022
|
Bel-Art™
F18755-0001 |
Blu | 48 |
39.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15590012
|
Bel-Art™
F18755-0000 |
Verde | 48 |
42.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15332367
|
Bel-Art™
F18759-0001 |
Blu | 108 |
51.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15560022
|
Bel-Art™
F18759-0000 |
Verde | 108 |
46.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12972550
|
Bel-Art™
F18757-0000 |
Verde | 72 |
46.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15580022
|
Bel-Art™
F18759-0003 |
Arancione | 108 |
46.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13422509
|
Bel-Art™
F18760-1150 |
Blu | 150 |
50.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15570022
|
Bel-Art™
F18759-0002 |
Giallo | 108 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
- Resistenza a temperature da -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Rack, provette per test | |
Sì | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
16 mm |